Learn More
Labnet™ Sistema de electroforesis ENDURO™ Gel XL
Código de producto. 11772749
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
10 x 6,7 x 2,5 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11772749 10 x 6,7 x 2,5 in. cada uno
1 options
Código de producto. 11772749 Proveedor Labnet™ N.º de proveedor E0160230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.29€
    686.32€ / paquete de 1
    Ahorro 195.97€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Incluye todos los componentes necesarios para moldear y correr geles horizontales. Labnet™ ENDURO™ El sistema de electroforesis Gel XL proporciona un rendimiento a prueba de fugas y una larga vida útil.
  • La fuente de alimentación puede ajustarse a un voltaje constante o a una corriente constante con cruce automático entre los dos parámetros
  • Los casetes protegen los electrodos frágiles de los daños y permiten una mayor facilidad sustitución
  • El sensor magnético permite que la corriente fluya solo a los electrodos cuando la tapa está en su lugar
  • Tapa ventilada para disipar el calor producido durante la electroforesis
  • Incluye bandejas de gel (1 grande, 2 pequeñas), peines, soporte de preparación, cubeta de gel y fuente de alimentación digital
Specifica
Capacidad Capacidad de gel: 1 grande (12,5 x 12 cm), 2 pequeñas (12,5 x 6 cm), 4 micro (6 x 6 cm)
Temporizador Alerta sonora continua o de 0 a 99 h
Incluye Gel ENDURO XL, cubeta de gel con tapa de seguridad y fuente de alimentación, 1 bandeja de gel grande y 2 pequeñas, 4 peines grandes y un soporte de preparación
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 6,7 x 2,5 in.
Tensión Tensión de salida de 10 V a 150 V/10 - 400 mA
Frecuencia 50/60 Hz
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.