Learn More
Endoxifen Z-isomer hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Endoxifen Z-isomer hydrochloride is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Endoxifen Z-isomer hydrochloride |
| CAS | 1032008-74-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H28ClNO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (121.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[H]Cl.[Z] |
| Peso molecular (g/mol) | 409.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.95 |
| Mostrar más |