Learn More
Endoxifen hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Endoxifen hydrochloride is a key active metabolite of Tamoxifen (TAM) with higher affinity and specificity to estrogen receptor that also inhibits aromatase activity. Endoxifen hydrochloride has the potential for breast cancer study.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Endoxifen hydrochloride |
| CAS | 1197194-41-4 |
| Color | Marrón |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H28ClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (85.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 409.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.95 |
| Mostrar más |