Learn More
Endoxifen (E-isomer), MedChemExpress
Código de producto. 16480078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480078 5 mg 5 miligramos
16457608 10 mg 10 miligramos
16433627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18719D
MedChemExpress Endoxifen E-isomer (E-Endoxifen), an E-isomer of Endoxifen, is an impurity in Endoxifen Z-isomer drug substance. Endoxifen E-isomer exhibits antiestrogenic effects.
Endoxifen E-isomer (E-Endoxifen), an E-isomer of Endoxifen, is an impurity in Endoxifen Z-isomer drug substance. Endoxifen E-isomer exhibits antiestrogenic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endoxifen (E-isomer)
CAS 114828-90-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo E-Endoxifen
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (85.68 mM)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/CC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 373.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.49
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death