Learn More
Endoxifen E-isomer hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16470078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470078 5 mg 5 miligramos
16447608 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18719C
MedChemExpress Endoxifen E-isomer hydrochloride (E-Endoxifen hydrochloride), an E-isomer of Endoxifen, is an impurity in Endoxifen Z-isomer drug substance. Endoxifen E-isomer hydrochloride exhibits antiestrogenic effects.
Endoxifen E-isomer hydrochloride (E-Endoxifen hydrochloride), an E-isomer of Endoxifen, is an impurity in Endoxifen Z-isomer drug substance. Endoxifen E-isomer hydrochloride exhibits antiestrogenic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endoxifen E-isomer hydrochloride
CAS 1197194-61-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28ClNO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo E-Endoxifen hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.18 mM)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/CC)C=C1.[H]Cl.[E]
Peso molecular (g/mol) 409.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.95
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation