Learn More
Tocris Bioscience™ Endoxifen
Descripción
Endoxifen is an estrogen receptor α (ERα) ligand; potent antiestrogen. Metabolite of tamoxifen (Cat. No. 0999). Primary metabolite responsible for the effectiveness of tamoxifen in ER-positive breast cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >98% |
| CAS | 110025-28-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Endoxifen |
| Peso molecular | 373.49 |
| Inhibidores | Endoxifen |
Para uso exclusivo en investigación