Learn More
Endovion, MedChemExpress
Código de producto. 16482936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482936 25 mg 25 miligramos
16470417 50 mg 50 miligramos
16426767 5 mg 5 miligramos
16415046 100 mg 100 miligramos
16404068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105917
MedChemExpress Endovion (NS3728) is a pharmacological anion channel inhibitor (like chloride channel) and the specific VRAC/VSOAC blocker. Endovion (NS3728) is also an Anoctamin-1 (ANO 1) channel inhibitor.
Endovion (NS3728) is a pharmacological anion channel inhibitor (like chloride channel) and the specific VRAC/VSOAC blocker. Endovion (NS3728) is also an Anoctamin-1 (ANO 1) channel inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endovion
CAS 265646-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H9BrF6N6O
Cantidad 25 mg
Sinónimo NS3728
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (252.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(NC2=C(C3=NN=NN3)C=C(Br)C=C2)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 495.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.18
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.