Learn More
Endotoxin Testing
Código de producto. 10594034
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Almacenar a temperatura ambiente.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
10594034 Almacenar a temperatura ambiente. cada uno
1 options
Código de producto. 10594034 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 100002314
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Use this tool for fast and easy online ordering of bench-tested Validated Stealth RNAi™ siRNA, ready-to-order Stealth Select RNAi™ siRNA, bench-tested BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks, and ready-to-clone BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip Stealth Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR miRNA Vector Duopaks probados en banco y validados y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.