Learn More
Agua libre de endotoxinas, Waternation
Código de producto. 31921344 Tienda Waternation Medical Division Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
6 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
5 litros
6 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31921344 1 L 1 litro
31921349 5 L 5 litros
31921346 6 L 6 litros
31921343 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31921344 Proveedor Waternation N.º de proveedor WNEN10010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.25€
    59.05€ / 1 litros
    Ahorro 19.20€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El agua libre de endotoxinas está diseñada específicamente para aplicaciones que requieren niveles extremadamente bajos de endotoxinas, incluyendo cultivo celular, trabajo de proteínas, biología molecular y pruebas farmacéuticas o de dispositivos médicos.
Es importante utilizar agua purificada de alta resistencia (18,2 MΩ) con un contenido orgánico muy bajo (TOC ≤15 ppb) y libre de endotoxinas. Las endotoxinas pueden alterar significativamente el crecimiento y la morfología celular, por ejemplo, en los cardiomiocitos y también pueden afectar sutilmente a la función celular. Trabajar con cultivos contaminados sin saberlo con endotoxinas puede llevar a resultados inexactos y a una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. El uso de agua libre de endotoxinas puede prevenir eficazmente este riesgo.
  • Ultra Pure Water es estéril filtrada mediante un filtro de 0,05 micras y se considera libre de endotoxinas (<0,005 EU/mL)
  • Prueba de esterilidad: negativa para crecimiento
  • pH: 6-7
  • El producto está disponible en una variedad de tamaños y opciones de envase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pure water
Peso molecular (g/mol) 18.015
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Cultivo celular/Biología molecular, EP/USP, Industria biotecnológica, Biorreactivo ultrapuro, Certificado
Cantidad 1 L