Learn More
Macherey-Nagel™ Tampones sin endotoxinas para kits Xtra EF NucleoBond™
Descripción
Amortiguadores de repuesto/adicionales para usar con los kits
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RES-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN plasmídico sin endotoxinas |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoBond™ Xtra EF Kit |
| pH | 7.5 to 8.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 3000 mL |
| Olor | Inodoro |