Learn More
Macherey-Nagel™ Tampones sin endotoxinas para kits Xtra EF NucleoBond™
Código de producto. 15829087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
600 mL
900 mL
1000 mL
3000 mL
Nombre del producto químico o material:
ELU-EF
ENDO-EF
EQU-EF
FIL-EF
LYS-EF
NEU-EF
WASH-EF
Tamaño de la unidad:
1000 ml
3000 ml
600 ml
900 ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
15829087 900 mL ELU-EF 900 ml
15810908 3000 mL ELU-EF 3000 ml
15809087 1000 mL ENDO-EF 1000 ml
15890898 3000 mL ENDO-EF 3000 ml
15889077 1000 mL EQU-EF 1000 ml
15870898 3000 mL EQU-EF 3000 ml
15899077 600 mL FIL-EF 600 ml
15880898 3000 mL FIL-EF 3000 ml
15850898 3000 mL LYS-EF 3000 ml
15860898 3000 mL NEU-EF 3000 ml
15819087 1000 mL WASH-EF 1000 ml
15800908 3000 mL WASH-EF 3000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15829087 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740393.900
Soluciones tampón complementarias para su uso con los kits Xtra EF NucleoBond™ para la purificación ultrarrápida y sin endotoxinas de ADN plasmídico con producción elevada.
La nueva generación de intercambiadores de aniones – ADN plasmídico ultrarrápido, libre de endotoxinas y de alto rendimiento.
  • ADN plasmídico con menos de 0,05 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado – Preparación midi en aproximadamente 45 min, preparación maxi en 50 min
  • Filtro de columna incluido – Altos caudales de filtración, limpieza y carga paralela del lisado en la columna
  • Material de sílice mejorado – rendimientos típicos de 400 μg (Midi) y 1000 μg (máximo)
  • NucleoBond™ Xtra Los kits Plus EF contienen NucleoBond Finalizadores para acelerar la precipitación del ADN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ELU-EF
CAS 64-17-5d
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN plasmídico sin endotoxinas
Para utilizar con (equipo) NucleoBond™ Xtra EF Kit
pH 8.5 to 9.5
Forma física Líquido
Cantidad 900 mL
Formulación 2-Propanol, Potassium chloride, Chemicals mixture <1%, Water
Olor Alcoholic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer ELU-EF (900 mL)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol