missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Tampones sin endotoxinas para kits Xtra EF NucleoBond™
Descripción
La nueva generación de intercambiadores de aniones – ADN plasmídico ultrarrápido, libre de endotoxinas y de alto rendimiento.
- ADN plasmídico con menos de 0,05 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
- Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
- Diseño de columna optimizado – Preparación midi en aproximadamente 45 min, preparación maxi en 50 min
- Filtro de columna incluido – Altos caudales de filtración, limpieza y carga paralela del lisado en la columna
- Material de sílice mejorado – rendimientos típicos de 400 μg (Midi) y 1000 μg (máximo)
- NucleoBond™ Xtra Los kits Plus EF contienen NucleoBond Finalizadores para acelerar la precipitación del ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WASH-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN plasmídico sin endotoxinas |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoBond™ Xtra EF Kit |
| pH | 6.0 to 7.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Formulación | Ethanol, diluted, Potassium chloride, Chemicals mixture <1%, Water |
| Olor | Alcoholic |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer WASH-EF (1000 mL)
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?