Learn More
Endothion, TRC
Código de producto. 30136039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136039 100 mg 100 miligramos
30134672 50 mg 50 miligramos
30040535 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE555210100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2778-04-3
Fórmula molecular C9 H13 O6 P S
Peso molecular (g/mol) 280.235
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-(mercaptomethyl)-5-methoxy-4H-pyran-4-one (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-2-(dimethoxyphosphinylthiomethyl)pyrone-4, AC-18737, Endocid, Endocide, Endothion, Niagara 5767, S-(5-Methoxy-4-pyron-2-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, S-[(5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Phosphorothioic acid, S-[(5-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethyl ester, S-((5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl) O,O-dimethyl Phosphorothioate;
Nombre IUPAC 2-(dimetoxifosforilsulfanilmetil)-5-metoxi-piran-4-uno
SMILES COC1=COC(=CC1=O)CSP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endothion
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13O6PS/c1-12-9-5-15-7(4-8(9)10)6-17-16(11,13-2)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.017