Learn More
Endothelin B Receptor Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 13411247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
13411247 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 13411247 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA527173
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: Mouse brain, Rat brain. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Non-specific receptor for endothelin 1, 2, and 3. Mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Endothelin B Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica EDNRB
N.º de referencia del gen P21451, P24530, P48302
Alias de gen ABCDS; AU022549; Ednra; Ednrb; endothelin B receptor; endothelin receptor non-selective type; endothelin receptor subtype B1; endothelin receptor type B; endothelin-B receptor; ETb; ET-B; Etb receptor; Et-b receptor; ETB1; ETBR; ET-BR; Et-b-r; Etb-svr; ETRB; ET-RB; ETR-b; HSCR; HSCR2; piebald; RP11-318G21.1; Sox10m1; WS4A
Símbolos de los genes EDNRB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 8 and 111 of Endothelin B Receptor
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13618, 1910, 50672
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG