Learn More
MedChemExpress Endothelin 1 (swine, human)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.44% |
| CAS | 117399-94-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 2491.9 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 1.82 mg/mL (0.73 mM∣ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |