Learn More
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Supplement without VEGF (50X)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 5 mL |
| Especie | Humano |