Learn More
Corning™ Suplemento de crecimiento celular endotelial (ECGS)
Código de producto. 11553520 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11553520 15 mg 15 miligramos
11523610 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11553520 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.84€
    138.35€ / 15 miligramos
    Ahorro 16.49€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ideal para el cultivo de células endoteliales
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Corning ofrece una amplia gama de otros suplementos de crecimiento de medios. Algunos productos son específicos del tipo celular, como SMC4 (para iPSCs) y el suplemento de cultivo T-Cell (para células T), mientras que otros productos promueven la proliferación en una amplia variedad de tipos celulares. Reducir el uso del suero es fácil con productos como ITS y Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Tipo de producto Suplemento de crecimiento
Cantidad 15 mg