Learn More
R&D Systems™ Endothelial Cell Growth Supplement (50X)
Código de producto. 18728847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18728847 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 18728847 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 390599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.86€
    92.40€ / 5 ml
    Ahorro 12.46€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Includes
Human FGF basic, Human LR3 IGF-1, Human VEGF165, Human EGF, Heparin,Hydrocortisone, L-Ascorbic Acid,Fetal Bovine Serum
Media supplement for low-serum expansion of primary endothelial cells.
  • Support expansion of human primary endothelial cells under
    low-serum conditions
  • Supports CD31+, KDR+,vWF+, human umbilical vein, endothelial cell growth in vitro
Storage: Store in the dark at 2°C to 8°C. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Tipo de producto Growth Supplement
Para utilizar con (aplicación) Cell Growth and Differentiation
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 5 mL
Para uso exclusivo en investigación