Learn More
Lonza™ Medio de crecimiento celular endotelial Clonetics™ BulletKit-2-MV
Descripción
- EGM™-2MV
- Medio de crecimiento de células endoteliales microvasculares - 2 BulletKit™
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medio de crecimiento |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Sin BBE (extracto cerebral bovino), hEGF, hidrocortisona, GA-1000 (gentamicina, anfotericina-B), SBF (suero bovino fetal) 25 ml, VEGF, hFGF-B, R3, -IGF-1, ácido ascórbico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- EGM-2 MV Endothel Med BulletKit
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, gentamycinsulphate