Learn More
Lonza™ Medio de crecimiento celular endotelial - 2 BulletKit
Código de producto. 11645440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11645440 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 11645440 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor CC3162
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Elija entre una variedad de medios de crecimiento de células endoteliales para un fácil cultivo de células endoteliales primarias. Medio de crecimiento de células endoteliales-2 Bulletkit es parte de una colección de herramientas optimizadas para cultivar ciertos tipos de células.
Los productos multimedia se suministran en varios formatos:
  • Medio basal -– No contiene factores de crecimiento, citocinas ni suplementos.
  • SingleQuots™ Equipo – factores de crecimiento, citocinas y suplementos
  • BulletKit™ –medio basal y SingleQuots™ Kit empaquetado junto
El siguiente medio de crecimiento de células endoteliales BulletKits™ están disponibles:
  • Junta General Extraordinaria™ -2 BulletKit™ – Optimizado para ciertas HUVEC y células endoteliales de la arteria aórtica y pulmonar. Contiene 2% de FBS y VEGF para una rápida proliferación. No contiene BBE.
  • EGM™ BulletKit™ –Optimizado para HUVEC cat. no. CC-2517 y CC-2519, contiene 2% de FBS y BBE. No contiene VEGF exógeno.
  • ¡Nuevo! EGM™ -Más BulletKit™ – Versión mejorada de EGM™ Medio. Optimizado para HUVEC cat. no. CC-2935. Contiene 2% de FBS y BBE. No contiene VEGF exógeno. Proliferación más rápida que las HUVEC aisladas en EGM™ Medio.
  • Junta General Extraordinaria™ -2MV BulletKit™ – Arteria coronaria e ilíaca, células endoteliales microvasculares humanas, contiene 5% de FBS y VEGF para una rápida proliferación. No contiene BBE.
  • EGM™ -MV BulletKit™ – Células microvasculares bovinas, contiene 5% de FBS y BBE. No contiene VEGF exógeno.
Información de órdenes
dimTipProducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio de crecimiento
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento Sin BBE (extracto cerebral bovino), hEGF, hidrocortisona, GA-1000 (gentamicina, anfotericina-B), SBF (suero bovino fetal) 10 ml, VEGF, hFGF-B, R3-IGF-1, ácido ascórbico, heparina
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • EGM-2 Endothelial SingleQuots Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Gentamicin,sulfate