Learn More
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Base Media
Código de producto. 18737367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18737367 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 18737367 Proveedor R&DSystems™ N.º de proveedor 390598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.34€
    87.15€ / 250 ml
    Ahorro 11.19€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Base Media for the Low-serum Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 250 mL
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.