Learn More
Endothall monohidrato, TRC
Código de producto. 30388104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30388104 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30388104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE555433100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endothall monohydrate
CAS 62059-43-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H10O5 . H2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Endothall Monohydrate, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic Acid Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O5.H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12;/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2
SMILES O.OC(=O)C1C2CCC(O2)C1C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 204.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0634
Porcentaje de pureza >95