Learn More
Endosulfano (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30134913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134913 10 g 10 g
30136861 1 g 1 g
17918679 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55550510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-29-7
Fórmula molecular C9 H6 Cl6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 406.93
Sinónimo 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite (6CI,7CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol cyclic sulfite, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5α,6,9,9α-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide, Akodan 35, BIO 5462, Benzoepin, Beosit, Chlorthiepin, ENT 23979, Endocel, Endodhan, Endosulfan, Endosulfan 35EC, Endosulphan, Endotaf, Ethiosulfan, Global E 35, HOE 2671, Hildan, Madhusulphan, Malix, Niagara 5462, OMS 570, Parrysulfan, Phaser, SD 4314, Sialan, Thimul, Thiodan, Thiodan 35, Thiodan 35EC, Thioflo, Thionex, Thionex 35, Thiotox, Thiotox (insecticide), Tionex, Tiovel, Zebra ciagro, α,β-1,2,3,4,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-2-heptene-5,6-bisoxymethylene sulfite
Nombre IUPAC 6,7,8,9,10,10-Hexacloro-1,5,5a,6,9,9,9a-hexahidro-6,9-metano-2,4,3-benzodioxatiepina-3-óxido
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3COS(=O)OCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endosulfan (alpha + beta)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+,19?
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.8169