Learn More
Endosulfán-II-1,1,5,5-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Endosulfan D4 |
| CAS | 203716-99-8 |
| Fórmula molecular | C9 D4 H2 Cl6 O3 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin-1,5-d2, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5 A,6,9,9 A-hexahydro-1,5-d2-, 3-oxide, (3α,5 Aα,6β,9β,9 Aα)- (9 CI), (3α,5 Aα,6β,9β,9 Aα)-6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5 A,6,9,9 A-hexahydro-1,5-d2-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-1,5-d2 3-oxide, Endosulfan-II-1,1,5,5-d4, beta-Endosulfan D4, β-Endosulfan-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4 H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19-/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])O[S@](=O)OC([2 H])([2 H])[C@@H]2 [C@H]1 [C@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | beta-endosulfán D4 |
| Peso molecular (g/mol) | 410.9498 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.842 g/mol |
| Mostrar más |