Learn More
Endofenazina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Endophenazine B |
| CAS | 479415-40-2 |
| Fórmula molecular | C19 H18 N2 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Phenazinecarboxylic acid, 5,7-dihydro-5-methyl-9-(3-methyl-2-buten-1-yl)-7-oxo-, 1-Phenazinecarboxylic acid, 5,7-dihydro-5-methyl-9-(3-methyl-2-butenyl)-7-oxo- (9CI), 5,7-Dihydro-5-methyl-9-(3-methyl-2-buten-1-yl)-7-oxo-1-phenazinecarboxylic acid, Endophenazine B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-11(2)7-8-12-9-13(22)10-16-17(12)20-18-14(19(23)24)5-4-6-15(18)21(16)3/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,23,24) |
| SMILES | CN1C2=CC(=O)C=C(CC=C(C)C)C2=Nc3c1cccc3C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-metil-9-(3-metilbut-2-enil)-7-oxofenazin-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 322.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1317 |