Learn More
Endofenazina A, TRC
Código de producto. 30369459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369459 25 mg
30384059 1 mg
30369335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55548025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86125-71-5
Fórmula molecular C18H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 292.33
Sinónimo 9-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-1-phenazinecarboxylic Acid, 9-(3-Methyl-2-butenyl)-1-phenazinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido 9-(3-metilbut-2-enil)fenazina-1-carboxílico
SMILES CC(=CCc1cccc2nc3cccc(C(=O)O)c3nc12)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endophenazine A
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1212