Learn More
MedChemExpress Endomorphin 2 TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.55% |
| CAS | 1276124-00-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 685.69 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 62.5 mg/mL (91.15 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (8.75 mM∣Need ultrasonic) |