Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endomorphin-2
Código de producto. 15438529
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mg
25mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
15438529 5mg 5 miligramos
15448529 25mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 15438529
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66953.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141801-26-5
Especificaciones
Color White
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Solid
Peso molecular 571.678
Tipo de producto Endomorphin-2
Cantidad 5mg