Learn More
MedChemExpress Endomorphin 1
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.1% |
| CAS | 189388-22-5 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 610.7 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (40.94 mM∣Need ultrasonic) |