Learn More
Thermo Scientific™ Endomorphin-1
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 189388-22-5 |
| Color | White |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 610.715 |
| Tipo de producto | Endomorphin-1 |
| Cantidad | 5 mg |