Learn More
endo-(±)-Norborneol, 92%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10236000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236000 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10236000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181462500
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material endo-(±)-Norborneol
Nombre de nota 92%
CAS 497-36-9
Punto de fusión 148.0°C to 154.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo (exo-Norborneol) Remainder (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12O
Número MDL MFCD00167747,MFCD00063677
Cantidad 250 mg
Clave InChI ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1CC2CCC1C2
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]heptan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 112.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 92%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación