Learn More
Endo-N-hidroxi-5-norborneno-2,3-dicarboximida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It decreases racemization in peptide synthesis and inhibits formation of N-acylureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Disminuye la racemización en la síntesis de péptidos e inhibe la formación de N-acilureas.
Solubilidad
Soluble en etanol
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide |
| Punto de fusión | 166°C to 170°C |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 13540 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |