Learn More
Endo-N-hidroxi-5-norborneno-2,3-dicarboximida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464634 10 g 10 g
11474634 50 g 50 g
11484634 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464634 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13205.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21715-90-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
It decreases racemization in peptide synthesis and inhibits formation of N-acylureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Disminuye la racemización en la síntesis de péptidos e inhibe la formación de N-acilureas.
Solubilidad
Soluble en etanol
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21715-90-2
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.18
Número MDL MFCD00065691
Clave InChI ZUSSTQCWRDLYJA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo honb, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 2-hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoisoindole-1,3 2h-dione, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-8-ene-3,5-dione, n-hydroxynorborn-5-ene-2,3-dicarboximide, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic imide, 5-norbornene-2, n-hydroxy, 4,7-methano-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 89529
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4-azatriciclo [5.2.1.0²,⁶]dic-8-ene-3,5-diona
SMILES ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 10 g
Beilstein 13540
Información de solubilidad Soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide