Learn More
endo-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonan-3-amine |
| CAS | 76272-56-5 |
| Fórmula molecular | C9 H18 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]-nonan-3-amine, endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, endo-3-Amino-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonane, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7-,8+,9- |
| SMILES | CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 154.253 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.147 |