Learn More
Acetato de endo-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate |
| CAS | 1174751-61-1 |
| Fórmula molecular | C9H18N2 . C 2H4O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | USP Granisetron Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2.C2H4O2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8;1-2(3)4/h7-9H,2-6,10H2,1H3;1H3,(H,3,4)/t7-,8+,9-; |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@@H](N2C)CCC[C@@H]2C1.OC(C)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de (1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 214.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.17 |