Descripción
Utilice este consistómetro para determinar la uniformidad de los materiales viscosos midiendo la distancia hasta la que fluye el material por su propio peso en un intervalo de tiempo determinado. El consistómetro de acero inoxidable Cole-Parmer™ Endecotts™ comprueba los patrones de uniformidad, viscosidad y caudal.
- Verificar la uniformidad, la viscosidad y el caudal de los líquidos
- Cumple la especificación militar R-81294B para la fabricación de pintura
- Ideal para predeterminar fórmulas de productos para estandarizar lotes de producción
- El consistómetro requiere solo 75 ml de muestra para la medición
- Las graduaciones grabadas en divisiones de 0,5 cm garantizan resultados precisos
- La puerta accionada por resorte evita el flujo prematuro de la muestra
- La construcción de acero inoxidable evita la corrosión
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Consistómetro |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 14 cm |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Anchura (métrico) | 8,9 cm |
| Volumen (métrico) | 75 mL |