Learn More
Labconco™ Kit de inicio de detección de punto final End-Zone™
Código de producto. 17208960 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Caucho
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
17208960 Acero inoxidable cada uno
17218960 Caucho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17208960 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 780901000
Includes
2 sensores de vacío, 1 adaptador de válvula para conectar el sensor de referencia a un puerto vacío, 1 matraz Fast Freeze superior con puerto de sensor, 1 cable de conexión y 1 soporte para montaje con espacio para seis sensores
Requires
Liofilizador FreeZone, matraz Fast-Freeze de 600 ml o más
La detección de punto final de End-Zone elimina las conjeturas y garantiza que las muestras estén secas mediante la emisión de alertas cuando los niveles de humedad de las muestras han alcanzado el nivel seleccionado por el usuario.Para su uso con los lio
  • Compara el nivel de vacío de la válvula vacía con el nivel de vacío en el interior. Fast-Freeze Matraz que contiene la muestra
  • Operando con FreeZone Lyo-Works Sistema operativo, proporciona alerta en la pantalla.
  • Puede programarse para enviar un correo electrónico al usuario cuando se detecta un punto final
  • FreeZone Liofilizador con Lyo-Works Sistema operativo, cámara de secado o colector con puertos de válvula, bomba de vacío y 600 ml o más Fast-Freeze Se requiere matraz para su funcionamiento (no incluido)
  • End-Zone no es compatible con FreeZone Secadores de bandejas de taponamiento, secadores de bandejas a granel o FreeZone Liofilizadores Legacy
  • Para detectar el punto final en más de una muestra (hasta cinco), solicite ambos End-Zone Kit de inicio y kit(s) complementario(s)
  • El kit de inicio incluye componentes para detectar el punto final en un matraz de muestras
  • Cada End-Zone El kit de inicio incluye: dos sensores de vacío, un adaptador de válvula para conectar el sensor de referencia a un puerto vacío, uno Fast-Freeze Tapa de matraz con puerto para sensor, cable de conexión y soporte montable con espacio para seis sensores
  • El soporte puede montarse directamente en el liofilizador
  • El kit adicional incluye componentes para detectar el punto final en un matraz de muestras
  • Cada End-Zone El kit complementario incluye: un sensor de vacío y uno Fast-Freeze Tapa de matraz con apertura para insertar sensor de vacío
  • Requiere End-Zone Kit de inicio
  • End-Zone Proporciona una alternativa a la inspección visual, lo que facilita determinar cuándo se completa la liofilización.
  • End-Zone Alertará cuando los niveles de humedad de la muestra hayan alcanzado el nivel seleccionado por el usuario
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Accesorio de detección de punto final
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
Incluye 2 sensores de vacío, 1 adaptador de válvula para conectar el sensor de referencia a un puerto vacío, 1 matraz Fast Freeze superior con puerto de sensor, 1 cable de conexión y 1 soporte para montaje con espacio para seis sensores
Fondo (imperial) 2,9 in
Fondo (métrico) 7,3 cm
Anchura (imperial) 2,9 in
Anchura (métrico) 7,3 cm
Altura (imperial) 9,1 in
Altura (métrico) 23,1 cm