Learn More
Descrizione
- ASTM Certificado D6978
- Guante interior ultrafino que ofrece una sensibilidad y comodidad óptimas al usar doble guante.
- Color verde para una fácil identificación de la rotura del guante al usar doble guante.
- Guante de poliisopreno más suave y elástico que ofrece una comodidad superior en comparación con los guantes de látex.
- Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas tipo IV para un perfil alergénico optimizado
- El acabado suave ofrece un agarre adecuado, lo que permite utilizar el guante en un entorno de un solo guante.
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.2 ±0,02 milímetros |
| Vedi altri risultati |
HRIPT (Prueba de parche de agresión repetida en humanos) realizada por un laboratorio independiente en EE. UU. Es posible que los productos de poliisopreno con tecnología PI-KARE aún no estén disponibles en su país.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?