Learn More
Ansell ENCORE™ Guantes quirúrgicos híbridos de poliisopreno y neopreno
Código de producto. 17893692 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17893692 8 50 pares
17813802 9 50 pares
17873602 8,5 50 pares
17833602 7,5 50 pares
17803702 7 50 pares
17833692 5,5 50 pares
17863642 6.5 50 pares
17893682 6 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17893692 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340105080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.35€
    134.58€ / 50 pares
    Ahorro 40.77€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes quirúrgicos de poliisopreno y neopreno combinan comodidad y durabilidad cuando se utilizan como guante exterior durante el uso de doble guante.
  • ASTM D6978, ASTM Certificado F739
  • HÍBRIDO™ La combinación de tecnología de poliisopreno y neopreno ofrece lo mejor de ambos materiales, combinando durabilidad con una comodidad similar al látex.
  • Guante natural semitransparente, ideal para usar como guante exterior cuando se usan guantes dobles con un guante interior de color para una detección rápida y fácil de la rotura del guante.
  • Sin látex para eliminar el riesgo de alergia al látex tipo I
  • Libre de 2-mercaptobenzotiazol de zinc, difenilguanidina y cloruro de cetilpiridinio para minimizar el riesgo de alergias químicas tipo IV y sensibilidades a estos aceleradores químicos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 8,27 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 ±0,03 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno, Neopreno
Palm Thickness (English) 7,48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,48 ±1,18 mil
Grosor (métrico) 0,19 ±0,03 milímetros
Modelo ENCORE-340105
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 306 mm