Description
- ASTM D6978, ASTM Certificado F739
- HÍBRIDO™ La combinación de tecnología de poliisopreno y neopreno ofrece lo mejor de ambos materiales, combinando durabilidad con una comodidad similar al látex.
- Guante natural semitransparente, ideal para usar como guante exterior cuando se usan guantes dobles con un guante interior de color para una detección rápida y fácil de la rotura del guante.
- Sin látex para eliminar el riesgo de alergia al látex tipo I
- Libre de 2-mercaptobenzotiazol de zinc, difenilguanidina y cloruro de cetilpiridinio para minimizar el riesgo de alergias químicas tipo IV y sensibilidades a estos aceleradores químicos.
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 8.27 ±1,18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,21 ±0,03 milímetros |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?