Learn More
Ansell ENCORE™ Guantes quirúrgicos de neopreno
Código de producto. 17883722 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17883722 7 50 pares
17803632 8,5 50 pares
17803832 5,5 50 pares
17893822 6.5 50 pares
17853642 8 50 pares
17843732 6 50 pares
17873732 7,5 50 pares
17823642 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17883722 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340111070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    111.75€ / 50 pares
    Ahorro 35.25€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Los guantes quirúrgicos de neopreno sin aceleradores químicos ofrecen una sensibilidad y durabilidad insuperables y están destinados a usarse en procedimientos quirúrgicos delicados y quimioterapia.
  • ASTM Certificado D6978
  • Sin látex y 100 % libre de aceleradores químicos para eliminar el riesgo de alergia al látex tipo I y minimizar las alergias químicas tipo IV y las sensibilidades cutáneas.
  • Presentando SENSOPRENE™ Tecnología para ofrecer un guante más delgado pero robusto para mayor comodidad y durabilidad.
  • Hasta un 30 % más delgados que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar para una mayor sensibilidad táctil y destreza.
  • Suave con acabado microtexturizado para un manejo y agarre seguros del instrumento.
  • Probado para su uso con medicamentos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos utilizados en hospitales poliisoprenos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 5,51 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 ±0,03 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 4,92 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 ±0,03 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 4,92 ±1,18 mil
Grosor (métrico) 0.13 ±0,03 milímetros
Modelo ENCORE-340111
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 301 mm