Learn More
Ansell ENCORE™ Neoprene Surgical Gloves
Código de producto. 17823642 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. 17823642
Marca: Ansell 340111090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Neoprene, chemical accelerator-free surgical gloves offer unsurpassed sensitivity and durability and are for use with delicate surgical procedures and chemotherapy.
  • ASTM D6978 certified
  • Non-latex and 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I allergy and minimize chemical Type IV allergies and skin sensitivities
  • Featuring SENSOPRENE™ Technology to deliver a thinner yet robust glove for added comfort and durability
  • Up to 30% thinner than standard neoprene surgical gloves for enhanced tactile sensitivity and dexterity
  • Smooth with micro-textured finish for secure instrument handling and grip
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals used in hospolyisoprenetals
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 5.51 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 4.92 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 ±0.03 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 4.92 ±1.18 mil
Grosor (métrico) 0.13 ±0.03 mm
Modelo ENCORE-340111
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 301 mm