Learn More
Ansell ENCORE™ Guantes quirúrgicos de neopreno
Código de producto. 17803632 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17803632 8,5 50 pares
17803832 5,5 50 pares
17893822 6.5 50 pares
17883722 7 50 pares
17853642 8 50 pares
17843732 6 50 pares
17873732 7,5 50 pares
17823642 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17803632 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340111085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    111.75€ / 50 pares
    Ahorro 35.25€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes quirúrgicos de neopreno sin aceleradores químicos ofrecen una sensibilidad y durabilidad insuperables y están destinados a usarse en procedimientos quirúrgicos delicados y quimioterapia.
  • ASTM Certificado D6978
  • Sin látex y 100 % libre de aceleradores químicos para eliminar el riesgo de alergia al látex tipo I y minimizar las alergias químicas tipo IV y las sensibilidades cutáneas.
  • Presentando SENSOPRENE™ Tecnología para ofrecer un guante más delgado pero robusto para mayor comodidad y durabilidad.
  • Hasta un 30 % más delgados que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar para una mayor sensibilidad táctil y destreza.
  • Suave con acabado microtexturizado para un manejo y agarre seguros del instrumento.
  • Probado para su uso con medicamentos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos utilizados en hospitales poliisoprenos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 5.51 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 ±0,03 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 4.92 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 ±0,03 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 4.92 ±1,18 mil
Grosor (métrico) 0.13 ±0,03 milímetros
Modelo ENCORE-340111
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 301 mm