Description
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
- El acabado texturizado en los dedos y la palma garantiza un alto agarre en condiciones secas y húmedas.
- Ideal para usar como guante exterior cuando se usan guantes dobles.
- El grosor optimiza la sensibilidad táctil y la protección.
- DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
- Para uso en procedimientos quirúrgicos o de quimioterapia.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 9,65 ±1,18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,25 ±0,03 milímetros |
| Show More |