Learn More
Ansell ENCORE™ Guantes quirúrgicos texturizados de látex
Código de producto. 17803772 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17803772 6 50 pares
17813582 5,5 50 pares
17853572 8,5 50 pares
17833772 9 50 pares
17823762 7,5 50 pares
17863762 7 50 pares
17873582 8 50 pares
17863632 6.5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17803772 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330101060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.96€
    43.28€ / 50 pares
    Ahorro 15.68€
    26% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Guante quirúrgico de látex sin polvo con acabado texturizado para facilitar la manipulación y el agarre de los instrumentos.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
  • El acabado texturizado en los dedos y la palma garantiza un alto agarre en condiciones secas y húmedas.
  • Ideal para usar como guante exterior cuando se usan guantes dobles.
  • El grosor optimiza la sensibilidad táctil y la protección.
  • DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
  • Para uso en procedimientos quirúrgicos o de quimioterapia.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 9,65 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,25 ±0,03 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,27 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,21 ±0,02 milímetros
Modelo ENCORE-330101
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 302 mm