Learn More
Ansell ENCORE™ Guantes quirúrgicos de látex micro
Código de producto. 17823612 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17823612 6.5 50 pares
17843612 7 50 pares
17893812 8,5 50 pares
17803822 8 50 pares
17863612 7,5 50 pares
17823712 6 50 pares
17893712 5,5 50 pares
17863722 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17823612 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330104065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.55€
    56.71€ / 50 pares
    Ahorro 17.84€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Guante quirúrgico de látex, sin polvo, de alta destreza y sensibilidad táctil para precisión quirúrgica.
  • ASTM D3577, ASTM Certificado D7160
  • Un 20 % más delgados que los guantes de látex sin polvo estándar de Ansell
  • Alta sensibilidad táctil y destreza preferidas para procedimientos delicados.
  • Los exclusivos moldes de guantes anatómicos proporcionan guantes quirúrgicos diseñados para una mayor comodidad y movimiento para ayudar a reducir la fatiga de las manos.
  • El color marrón disminuye el resplandor quirúrgico.
  • Opción de usarlo como guante interior cuando se usan guantes dobles para una fácil detección de infracciones
  • El revestimiento interno permite colocarlo y quitarlo fácilmente con las manos secas o húmedas, ya sea la primera vez que se lo pone o durante cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Marrón
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7.48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 6.5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.48 ±1,18 mil
Grosor (métrico) 0,19 ±0,03 milímetros
Modelo ENCORE-330104
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 302 mm