Learn More
Ansell ENCORE™ Guantes quirúrgicos de látex Acclaim
Código de producto. 17873792 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17873792 7 50 pares
17883802 7,5 50 pares
17803612 8,5 50 pares
17853612 9 50 pares
17803812 8 50 pares
17813702 6 50 pares
17853692 6.5 50 pares
17893632 5,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17873792 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330100070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.26€
    49.09€ / 50 pares
    Ahorro 17.17€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Guantes quirúrgicos de látex sin polvo con un ajuste y una sensación cómodos para reducir el esfuerzo de los músculos de la mano durante la cirugía.
  • ASTM D3577, ASTM Certificado D6978
  • La fórmula patentada del guante proporciona un guante quirúrgico suave y sensible, pero a la vez resistente.
  • Tratamiento de superficie exterior único, liso y antideslizante para un buen manejo y agarre del instrumento.
  • DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 8.27 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0.2 ±0,02 milímetros
Modelo ENCORE-330100
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm