Learn More
Enclomiphene citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16457647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457647 5 mg 5 miligramos
16431147 50 mg 50 miligramos
16415676 100 mg 100 miligramos
16404898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY118861A
MedChemExpress Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enclomiphene citrate
CAS 7599-79-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36ClNO8
Cantidad 5 mg
Sinónimo (E)-Clomiphene citratetrans-Clomiphene citrateEnclomifene citrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM)
SMILES Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 598.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.08
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation