Learn More
Encequidar mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16441947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441947 50 mg 50 miligramos
16436266 100 mg 100 miligramos
16418467 5 mg 5 miligramos
16415798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16441947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13646A
MedChemExpress Encequidar mesylate (HM30181 mesylate; HM30181A mesylate) is a competitive and potent P-glycoprotein inhibitor.
Encequidar mesylate (HM30181 mesylate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Encequidar mesylate
CAS 849675-87-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H40N6O10S
Cantidad 50 mg
Sinónimo HM30181 mesylateHM30181A mesylate
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (31.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 784.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 784.83
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death