Learn More
Encequidar, MedChemExpress
Código de producto. 16431947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431947 50 mg 50 miligramos
16426266 100 mg 100 miligramos
16408467 5 mg 5 miligramos
16405798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16431947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13646
MedChemExpress Encequidar (HM30181; HM30181A) is a potent and selective inhibitor of P-glycoprotein.
Encequidar (HM30181
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Encequidar
CAS 849675-66-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H36N6O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo HM30181 HM30181A
Información de solubilidad DMSO : 2.4 mg/mL (3.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4
Peso molecular (g/mol) 688.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 688.73
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism